Learn More
3M™ SecureFit™ Lunettes de sécurité à porter par-dessus les lunettes de vue, Scotchguard™ Anti-buée (K &N)
Description
- Branches à cliquet réglables.
- La technologie Pressure Diffusion Temple (PDT) aide à répartir la pression sur l'oreille pour un maintien sûr et confortable.
- Scotchgard™ Le revêtement antibuée résiste à la formation de buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu'à 25 lavages à l'eau.
- Les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.
- Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes résistantes aux chocs.
- Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes résistantes aux impacts.
- La protection contre les sourcils contourée repose confortablement contre le front et permet d’obtenir une couverture supplémentaire des particules.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Surlunettes |
| Couleur de la monture | Gris / bleu |
| Modèle | SF3701XSGAF-BLU-EU |
| Quantité | 20/boîte |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Frame Type | Sans monture |