Learn More
3M™ SecureFit™ Notice d'ordonnance pour les séries 200 et 400, RX-SF400
Code produit 30784776 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille
30784776 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30784776 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7010528331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    26.94€ / 1 pièces
    Économisez 15.06€
    35% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Les inserts pour verres correcteurs sont conçus pour ajouter des verres correcteurs aux appareils dentaires. 3M™ Lunettes de sécurité et lunettes de protection.
  • Compatible avec 3M™ Lunettes de sécurité et lunettes de protection.
  • Peut contenir des verres correcteurs en polycarbonate jusqu'à ±6 dioptries.
  • Assure une protection oculaire complète tout en améliorant la vision.
  • Légère et confortable pour un port prolongé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Insert de verres
Couleur de la monture Transparent
Matériau Plastique
Jetable Réutilisable
Lens Material Plastique
Protection UV Néant
Frame Type Sans monture