Learn More
3M™ SecureFit™ Casque de sécurité X5000, ventilé, 1000 V, CE
Code produit 17395323 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Vert haute visibilité
Conditionnement:
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17395323 Rouge 4 pièces
17355323 Blanc 4 pièces
17365323 Jaune 4 pièces
17375323 Bleu 4 pièces
17385323 Vert 4 pièces
17305333 Orange 4 pièces
17315333 Noir 4 pièces
17325333 Vert haute visibilité 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17395323 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100175534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00€
    394.65€ / 4 pièces
    Économisez 161.35€
    29% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ présente six réglages différents pour régler la position et un système de sélection de la jugulaire à 4 points. Casque de sécurité ventilé et sans bord avec capteur 3M™ UVicator™ qui indique des
  • Protection sécurisée et confortable de la tête pour les travaux en hauteur et d’autres travaux industriels dangereux
  • Le système de suspension intègre un brevet exclusif 3M™ Technologie de diffusion sous pression
  • Système de sélection de la jugulaire à 4 points unique à 3M permet à l'utilisateur de passer des normes EN 12492 (casques d'alpinisme) aux normes EN 397 (casques de sécurité industriels).
  • La suspension à cliquet à 6 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
  • Les emplacements et clips pour accessoires sont compatibles avec une variété de 3M visières de protection, casques antibruit et autres accessoires
  • 3M™ Uvicator™ Le disque capteur vous indique quand votre casque de chantier a été surexposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer.
  • Certifié conforme aux normes EN 12492 ou EN 397 (selon la configuration de la jugulaire) et EN 50365 à 1 000 VCA
  • Homologué pour la déformation latérale (LD)
  • ABS stabilisé aux UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) Construction, foresterie, pétrole et gaz
Matériau ABS
Type de produit Casque de sécurité
Type de suspension Cliquet à 6 points pour la diffusion de pression
Ventilée Ventilé