Learn More
3M™ Casque de sécurité SecureFit™ X5500, non ventilé, CE
Code produit 17375343 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Vert haute visibilité
Conditionnement:
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17375343 Vert haute visibilité 4 pièces
17305343 Blanc 4 pièces
17315343 Jaune 4 pièces
17325343 Bleu 4 pièces
17335343 Vert 4 pièces
17345343 Rouge 4 pièces
17355343 Orange 4 pièces
17365343 Noir 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17375343 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100175606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    231.81€ / 4 pièces
    Économisez 97.19€
    29% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ avec positionnement réglable et système de suspension à cliquet à 4 points facile à ajuster doté de la technologie de diffusion de pression 3M™. Casque de sécurité sans bord doté d’un capteur 3M™ UVicator™ qui indique des niveaux nocifs de lumière UV.
  • Protection de tête sécurisée et confortable contre les chutes de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
  • Le système de suspension intègre un brevet exclusif 3M™ Technologie de diffusion sous pression
  • La suspension à cliquet à 4 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Positionnement réglable
  • Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
  • Les emplacements et clips pour accessoires sont compatibles avec une variété de 3M visières de protection, casques antibruit et autres accessoires
  • 3M™ Uvicator™ Le disque capteur vous indique quand votre casque de chantier a été surexposé aux rayons UV et qu'il ’est temps de le remplacer.
  • Indicateur UV exclusif qui permet au porteur de savoir quand remplacer le casque lorsqu’il a été exposé aux UV
  • Approuvé pour la déformation latérale (LD) et les éclaboussures de métal en fusion
  • Approuvé pour la déformation latérale et les éclaboussures de métal en fusion
  • Isolation électrique contre 1 000 VCA et 440 VCA
  • ABS stabilisé aux UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert haute visibilité
À utiliser avec (application) Construction, foresterie, pétrole et gaz
Matériau ABS
Type de produit Casque de sécurité
Type de suspension Cliquet à 4 points
Ventilée Non ventilés