Learn More
Seladelpar sodium salt, MedChemExpress
Code produit. 16467788
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16467788
Marque: Medchem Express HY19522A
MedChemExpress Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.
Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Seladelpar sodium salt
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22F3NaO5S
Quantité 10 mg
Synonyme MBX-8025 sodium salt RWJ-800025 sodium salt
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (107.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])COC1=CC=C(SC[C@H](OCC)COC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 466.45
Poids de la formule 466.45
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.