missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seladelpar sodium salt, MedChemExpress

Code produit. p-200097282
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16467788

Marque: Medchem Express HY19522A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.

Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Seladelpar sodium salt
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22F3NaO5S
Quantité 10 mg
Synonyme MBX-8025 sodium salt RWJ-800025 sodium salt
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (107.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])COC1=CC=C(SC[C@H](OCC)COC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 466.45
Poids de la formule 466.45
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis