Learn More
Selamectin, MedChemExpress
Code produit. 16486807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16486807
Marque: Medchem Express HY1072125mg
MedChemExpress Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.
Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Selamectin
Forme physique Solid
CAS 220119-17-5
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H63NO11
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (129.88 mM)
SMILES O[C@@]12[C@@]3([H])/C(C(C)=C[C@@]1([H])C(O[C@]4([H])C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C2\CO3)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)=N\O
Poids moléculaire (g/mol) 769.96
Poids de la formule 769.96
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.