missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Selamectin, MedChemExpress

Code produit. p-200098647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16486807

Marque: Medchem Express HY1072125mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.

Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau Selamectin
Forme physique Solid
CAS 220119-17-5
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H63NO11
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (129.88 mM)
SMILES O[C@@]12[C@@]3([H])/C(C(C)=C[C@@]1([H])C(O[C@]4([H])C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C2\CO3)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)=N\O
Poids moléculaire (g/mol) 769.96
Poids de la formule 769.96
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis