Learn More
BD Bouillon trypticase soja Select APS
Click to view available options
:
Bouillon trypticase soja ; Poids (métrique) : 10 kg
Description
- Le bouillon trypticase soja est utilisé dans les laboratoires de microbiologie comme bouillon de culture pour cultiver des bactéries aérobies.
- Utilisé dans un éventail de procédures
- Peut être utilisé pour la suspension et l’enrichissement
- Pour la culture de souches isolées sur d’autres milieux
- Avec l’ajout de chlorure de sodium à 6,5 %, les espèces tolérantes au sel et les espèces intolérantes au sel peuvent être différenciées.
Spécification
Spécification
| Type de bouillon | TSB |
| Couleur du bouchon | Bleu |
| Poids (métrique) | 10 kg |