Learn More
Chlorhydrate de sélégiline, Mikromol™
Code produit 18051810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18051810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18051810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0216.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de sélégiline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Selegiline Hydrochloride
CAS 14611-52-0
Noms d’analytes ou de composants Selegiline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H17 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Nom IUPAC (2R)-N-méthyl-1-phényl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 223.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 223,1128 g/mol