Learn More
Acide sélénieux, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904111 1 kg Flacon en verre 1kg
10002480 50 g Flacon en verre 50g
10276780 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11904111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198870010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-00-8
Formule moléculaire H2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00011331
Clé InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
CID PubChem 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nom IUPAC acide sélénique
SMILES O[Se](O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenious acid
Couleur Rose ou blanc
Point de fusion 70.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Quantité 1 kg
Fieser 1992
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Merck Index 158567
Informations sur la solubilité Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Poids de la formule 128.97
Pourcentage de pureté 98%