Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon de lactose sélénite
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Type de milieu:
Bouillon au sélénite lactose
Volume plein:
8 ml
Conditionnement:
50 pièces
Description
Enrichissez pour les espèces de Salmonella à partir d’échantillons fécaux et alimentaires grâce au bouillon de lactose de sélénite Thermo Scientific™ dans des tubes de milieux préparés pratiques.
Le bouillon de lactose sélénite est utilisé pour la culture d’enrichissement des salmonelles à partir de matières fécales, de produits alimentaires, d’eau et d’autres matières.
Le bisélénite de sodium agit en tant qu’agent sélectif, tandis que le lactose est ajouté comme glucide fermentescible pour éviter la hausse de la valeur du pH pendant l’incubation, car toute augmentation du pH réduit l’activité sélective du sélénite.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Le bisélénite de sodium agit en tant qu’agent sélectif, tandis que le lactose est ajouté comme glucide fermentescible pour éviter la hausse de la valeur du pH pendant l’incubation, car toute augmentation du pH réduit l’activité sélective du sélénite.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire clair, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 12°C |
| Format | Tube |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Bouillon au sélénite lactose |
| Type de produit | Bouillon |
| Volume plein | 8 ml |
| Poids plein | 8 ± 0,5 ml |
| Type d’emballage | 50 tubes dans une boîte en carton |
| Quantité | 50/boîte |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.