Learn More
Étalon de spéciation simple qualité Selenium +6 Assurance™, 125 ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Code produit 11405888 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405888 1 de chaque 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11405888 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur SPECSE6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    71.26€ / 125mL
    Économisez 13.94€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
Certificat d’analyse
Étalon de spéciation simple qualité Selenium +6 Assurance™ pour la vérification d’échantillons et la validation de méthodes, 125 ml dans H2O, fourni avec un certificat d’analyse complet
  • Étalon de spéciation du sélénium +3
  • Volume 125 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spécification
Description Norme de spéciation +6
Conditionnement Pce
CAS 7782-49-2, 7732-18-5
% min. CAS 0.1%, 0.00%
% max. CAS 99.9%, 0.00%
Noms d’analytes ou de composants Selenium +6
Formule moléculaire Se
Concentration 1 000 μg/ml
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Technique ICP-MS
Numéro UN 12352402
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025, ISO 17034, ISO 9001
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Se]
Élément Sélénium +6
Nom IUPAC sélénium
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Quantité 1 de chaque