Learn More
Sélénium pour AAS 10 g/l matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12943345 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12943345 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12943345 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C 052 100
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium
Conditionnement Flacon
CAS 7697-37-2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire HNO3
Concentration 10 g/L ±0.02 g/L
Numéro MDL MFCD00011349
Numéro UN 1760
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon concentrée à simple élément de flamme pour la spectroscopie d’absorption atomique
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Solvent or Matrix 5% HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:48107
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for AAS. Selenium (Se) 10000mg/l in HNO3 5%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .