Learn More
Norme isotopique du sélénium : Se @ 10 μg/mL dans HNO3 à 2 % (enrichi en Se-78), VHG™
Código de producto. 17913376
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
17913376 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17913376 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS78SE50
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du sélénium : Se @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Se-78)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Selenium 78
CAS 14833-16-0
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Selenium 78
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 78Se
Synonyme 78Se
SMILES [78Se]
Nom IUPAC Sélénium 78
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 77.92
Quantité 50 mL
Poids de la formule 77,9173 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.