Learn More
Norme isotopique du sélénium : Se @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Se-82), VHG™
Code produit 17994166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994166 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17994166 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS82SE50
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du sélénium : Se @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Se-82)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium 82
CAS 14687-58-2
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Selenium 82
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 82Se
Synonyme 82Se
SMILES [82Se]
Nom IUPAC Sélénium 82
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 81.92
Quantité 50 mL
Poids de la formule 81,9167 g/mol