Learn More
Bromure de sélénium(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Selenium(IV) bromide |
| Point de fusion | 70°C to 80°C (decomposition) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Numéro UN | UN2923 |
| Merck Index | 14,8437 |
| Informations sur la solubilité | Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide |
| Poids de la formule | 398.6 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |