Learn More
Chlorure de sélénium(IV), 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342188 25 g 25g
11352188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013096.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10026-03-6 | Cl4Se | 220.771 g/mol
It is used in the synthesis of other selenium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-03-6
Formule moléculaire Cl4Se
Poids moléculaire (g/mol) 220.771
Numéro MDL MFCD00011225
Clé InChI LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g
CID PubChem 66205
SMILES Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium(IV) chloride
Point de fusion (sublimation)
Forme physique Grumeaux
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,8438
Informations sur la solubilité Decomposes in water and moist air; Insoluble in liquid bromine; Sublimes when heated
Poids de la formule 220.77
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.807
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.600 g/mL