Learn More
Oxyde de sélénium(IV), 99,4 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311739 100 g 100g
11321739 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012358.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
It is used in the manufacture of other selenium compounds. Selenium dioxide is an oxidizing agent mostly used in the allylic oxidation of alkenes to produce allylic alcohols. It is used in creating colorless glass and toner in photographic developing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-08-4
Formule moléculaire O2Se
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Numéro MDL MFCD00003562
Clé InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
CID PubChem 24007
SMILES O=[Se]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium(IV) oxide
Point de fusion 340°C to 350° (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.4% (Metals Basis)
Densité 3.95 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Partially soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Soluble in concentrated sulfuric acid.
Nom IUPAC dioxyde de sélénium
Poids de la formule 110.96
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Selenium (IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium dioxide