Learn More
Solution étalon de plasma au sélénium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11480350
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480350 500 mL 500mL
11351409 50 mL 50mL
11341409 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480350 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013845.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Se 1000 μg/ml
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium
Note relative au nom plasma standard solution
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 %, sélénium :0,15 % ; eau :94,9%