Learn More
Grenaille de sélénium, amorphe, 1 à 5 mm (0,04 à 0,20 po), 99,999 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366507 50 g 50g
11356507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000290.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-49-2
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nom IUPAC sélénium
SMILES [Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium
Forme physique Grenaille, amorphe, solide dans diverses formes, 1 à 5 mm (0,04 à 0,20 po)
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Aspect Various colors shot
Plage de pourcentage du dosage >99.999% (Metals basis)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • séléNium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..