Learn More
Étalon de sélénium, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Code produit 16391246 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
250mL
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16391246 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
10436762 250 mL Flacon poly 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16391246 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLSE22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.84€
    42.08€ / 30mL
    Économisez 5.76€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Se1000 μg/mL
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7782-49-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nom IUPAC sélénium
SMILES [Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 30 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.N°
2 à 5 % HNO3    1 000 μg/ml    PLSE2-2Y, -2T, -2X    10 000    PLSE2-3Y, -3 X.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 µg/mL Selenium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, selenium