Learn More
Norme de sélénium : Se à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17924306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
17924306 50 g 50g
17920696 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17924306 missing translation for 'mfr' VHG Labs missing translation for 'supplierNo' VHGOSE100050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de sélénium : Se à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Selenium
CAS 7782-49-2
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Selenium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Se
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme elenium, elemental, Vandex
Formule InChI InChI=1S/Se
SMILES [Se]
Nom IUPAC sélénium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 78.96
Quantité 50 g
Poids de la formule 79,9165 g/mol