Learn More
Sulfure de sélénium, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390208 25 g 25g
11380208 100 g -
11370208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11390208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042943.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7488-56-4
Formule moléculaire S2Se
Poids moléculaire (g/mol) 143.09
Numéro MDL MFCD00011227
Clé InChI JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
CID PubChem 24087
Nom IUPAC thione
SMILES S=[Se]=S
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Selenium sulfide
Point de fusion <100°C
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 94%
Informations sur la solubilité Insoluble in water,in dilute HCl
Poids de la formule 143.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Selenium sulphide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium sulphide