Learn More
Acide sélène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50g
250g
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397417 5 g 5g
11377417 50g 50g
11387417 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012574.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
À utiliser comme agent d’oxydation, comme réactif pour les alcaloïdes
En tant qu’agent oxydant, en tant que réactif pour les alcaloïdes. L’acide sélénieux est utilisé dans les armes à feu en acier, où il change la couleur de l’acier du gris argenté au gris bleu. Il s’agit d’un composant important du réactif de Mercke, qui est utilisé pour les tests de dépistage de substances médicamenteuses. Il agit comme une source de sélénium. Il agit en tant que réactif pour les alcaloïdes et en tant qu’agent oxydant. En outre, il est utilisé pour l’étiquetage des produits radiopharmaceutiques. Il est impliqué dans la synthèse organique pour la préparation du glyoxal.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-00-8
Formule moléculaire H2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00011331
Clé InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
CID PubChem 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nom IUPAC acide sélénique
SMILES O[Se](O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenous acid
Couleur Incolore
Point de fusion 70°C (décomposition)
Densité 3,004 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Sensibilité Hygroscopique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Forme physique Cristalline
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,alcohol. Insoluble in ammoniaSoluble in water and ethanol.
Poids de la formule 128.97
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Selenous acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenous acid