Learn More
Acide sélène, Puratronic™, 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347007 25 g 25g
11337007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010855.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
L’acide sélénieux est utilisé dans les armes à feu en acier, où il change la couleur de l’acier du gris argenté au gris bleu. Il s’agit d’un composant important du réactif de Mercke, qui est utilisé pour les tests de dépistage de substances médicamenteuses. Il agit comme une source de sélénium. Il agit en tant que réactif pour les alcaloïdes et en tant qu’agent oxydant. En outre, il est utilisé pour l’étiquetage des produits radiopharmaceutiques. Il est impliqué dans la synthèse organique pour la préparation du glyoxal.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-00-8
Formule moléculaire H2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00011331
Clé InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
CID PubChem 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nom IUPAC acide sélénique
SMILES O[Se](O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenous acid
Point de fusion 70°C (décomposition)
Odeur Inodore
Sensibilité Hygroscopique
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Forme physique Agrégats cristallins
Numéro UN UN3290
Merck Index 14,8430
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 128.97
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic