Learn More
Scotsman™ Machine à glace autonome 70 kg/jour
Code produit 11754798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11754798 25 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11754798 Fournisseur Scotsman™ Code fournisseur AF80WS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La machine à glace autonome AF80 produit jusqu’à 70 kg de glace par jour.
La machine à glace autonome AF80 produit jusqu’à 70 kg de glace par jour.
  • Produit des flocons de glace de forme granulaire, 75 % de dureté
  • Composants externes en acier inox résistant à la corrosion, conçus pour offrir une grande qualité esthétique grâce à une finition et un ajustement parfaits
  • Porte du bac de stockage ergonomique, pratique, oblique et escamotable
  • Accès frontal pour faciliter l’entretien
  • Orifice d’entrée et de sortie d’air à l’avant permettant des installations intégrées
  • XSafe : système d’assainissement naturel, intégré à la machine à glace et fonctionnant automatiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour maintenir l’équipement propre et sûr.
  • Fonctionnement à commande électronique, avec fonctions de diagnostic automatique et voyants d’alarme externes fournissant des informations opérationnelles pour une alerte précoce et un diagnostic rapide en cas de problèmes de fonctionnement
Spécification
Profondeur (impériale) 24,4 in
Capacité (métrique) 25 kg
Profondeur (métrique) 620 mm
Hauteur (impériale) 35 in
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 890 mm
Consommation électrique 7 kWh/24 h
Largeur (impériale) 21,1 in
Largeur (métrique) 535 mm
Capacité 25 kg
Poids (métrique) à l’expédition 58 kg