Learn More
Brady™ Étiquettes en Tedlar auto-extinguibles à enrouler
Code produit. 17881689
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,75 in
0,275 x 1 po
0,2 x 0,65 po
0,5 x 1,5 in
1,375 x 1,5 po
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
750 pièces
Code produit. 17881689
Marque: Brady™ 173916
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le consommable en polyfluorure de vinyle durable avec couche de finition B-437 est utilisé le plus souvent dans les applications d’identification de fils et câbles nécessitant des propriétés d’auto-extinction.
  • Étiquettes blanches ou jaunes à finition mate imprimables par transfert thermique
  • Consommable doté d'un adhésif acrylique permanent et offrant une excellente résistance à l'eau, à l'huile et aux autres fluides courants
  • Conforme aux exigences de la Spécification MIL-M-87958 en matière de marquage et d'identification de fils ou de câbles avec adhésif sensible à la pression
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau PVF
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 750 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +275°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +135°C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0.091 mm
Dimensions (LxW) 0,2 x 0,65 po
Longueur (impériale) 0.2 in.
Largeur (impériale) 0,65 in
Largeur (métrique) 16.51 mm
Hauteur (métrique) 5.08 mm
Alternate Part Number M6-9-437