Learn More
Brady™ Étiquettes en Tedlar auto-extinguibles à enrouler
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,75 in
0,275 x 1 po
0,2 x 0,65 po
0,5 x 1,5 in
1,375 x 1,5 po
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
750 pièces
Description
- Étiquettes blanches ou jaunes à finition mate imprimables par transfert thermique
- Consommable doté d'un adhésif acrylique permanent et offrant une excellente résistance à l'eau, à l'huile et aux autres fluides courants
- Conforme aux exigences de la Spécification MIL-M-87958 en matière de marquage et d'identification de fils ou de câbles avec adhésif sensible à la pression
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958 |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Matte |
| Format | Die-cut |
| Matériau | PVF |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |