Learn More
Brady™ Étiquettes auto-protégées en polyester pour étiqueteuse M710
Code produit. 17867854
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Couleur:
Blanc
Blanc, transparent, Transparent
Forme:
Carré
Rectangle
Rectangle avec cercle
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17867854
Marque: Brady™ 311973
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes pour étiqueteuse M710
  • Étiquettes auto-protégées en polyester pour étiqueteuse M710.
  • Polyester auto-protégé doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
  • Bonne résistance de l'impression aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 1000
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur Blanc, transparent, Transparent
Finition Matte
Format Label
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Self-laminating Tag
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Étiquettes par rangée 1 Label
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 38,1 x 15,24 mm
Longueur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) 0,6 in
Largeur (métrique) 15.24 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 15.24 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 15.24 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1.3 in.
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 33 mm
Alternate Part Number M7-100-461