Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler pour étiqueteuses M6/M7
Code produit. 17818314
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,2 x 1 po
1,75 x 0,5 po
1,75 x 1 po
2,75 x 0,5 po
2,75 x 1 po
3,125 x 1 po
3,125 x 1,5 po
Hauteur (métrique):
30,48 mm
44,45 mm
69,85 mm
79,38 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
75 pièces
Code produit. 17818314
Marque: Brady™ 174168
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez vos câbles sous tous les angles grâce aux étiquettes en vinyle rotatives B-427 pour fils. Il vous suffit d’imprimer vos étiquettes, puis de les décoller, de les plier et de les enrouler. Elles pivotent facilement pour faciliter l’identification même sur des connexions réseau fermées.
  • Identification de vos étiquettes rotatives sous tous les angles
  • Enroulement et application aisés, sans aucun résidu d'adhésif ou morceau d'étiquette collé à vos fils
  • Rotation facile sans fixation pour éviter tout endommagement de vos câbles CAT 5/6 et à fibres optiques
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur Clear, White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 50 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 2,75 x 0,5 po
Longueur (impériale) 2.75 in.
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1.1 in.
Hauteur (métrique) 69,85 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 27.94 mm
Alternate Part Number M6-207-427-RO