Learn More
Brady™ Étiquette de liaison en vinyle auto-laminé
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Transparent
Rouge, Transparent
Largeur (métrique):
12,70 mm
25,4 mm
38,1 mm
Hauteur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Fournies dans un format laminé avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte
- L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Homologuées CSA
- Température de service de -40°F à 158°F (-40°C à 70°C)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL |
| Description | Étiquette TLS 2200/TLS PC Link |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Transparent |
| Finition | Mat |
| Format | Laminé |
| Matériau | Vinyle |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette à liaison |
| À utiliser avec (application) | Communication voix et données, identification de fils et câbles |
| Afficher plus |