Learn More
Brady™ Fil et marqueur de câble MiniMark™ en vinyle auto-laminé
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
Hauteur (métrique):
31,75 mm
19,05 mm
Conditionnement:
1 BX
Description
- Features a white printable area with clear 'tail' that wraps around marker.
- The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
- This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS, directive 2002/95/CE |
| Description | Marqueurs de fils et de câbles auto-laminants MiniMark |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Transparent |
| Finition | Mat |
| Format | Label |
| Matériau | Vinyle |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Marqueur de fils et de câbles auto-laminants |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |