Learn More
Brady™ Fil et marqueur de câble MiniMark™ en vinyle auto-laminé
Code produit. p-8001685
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
Hauteur (métrique):
31,75 mm
19,05 mm
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11701825
Marque: Brady™ 710114
This Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker is made of conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
  • Features a white printable area with clear 'tail' that wraps around marker.
  • The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
  • This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Certifications/Conformité RoHS, directive 2002/95/CE
Description Marqueurs de fils et de câbles auto-laminants MiniMark
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Transparent
Finition Mat
Format Label
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Marqueur de fils et de câbles auto-laminants
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Le B-427 est un excellent matériau pour l’identification des fils et des câbles. Ce matériau offre une excellente clarté, conformabilité et est auto-extinguible. Le B-427 a une excellente résistance à l’eau et à l’huile
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 2780 Labels/Box
Quantité 2780/Bte
Dimensions (métrique) 25,4 x 31,75 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Résistance à la traction Résistance à la traction et à l’élongation de 12 lb/po. (210 N/100 mm), 152 %, 11 lb/po. (193 N/100 mm), 195 %
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,025 mm
Dimensions (LxW) 31,75 x 25,40 mm
Longueur (impériale) 1,25 in
Longueur (métrique) 31.75 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 1.25 in.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 31,75 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12,70 mm
Diamètre (métrique) de 6,10 à 3,40 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-311-427