Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Code produit. 17851719
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
0,75 x 0,5 in
1,1 x 0,25 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
12,70 x 31,75 mm (l x H)
12,70 x 38,10 mm (l x H)
152,40 x 38,10 mm (l x H)
19,05 mm (l) x 25,40 mm (H)
19,05 mm (l) x 7,62 m (L)
1 x 1 in
1 x 1,75 in
25,40 mm (l) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
25,40 mm (l) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (l) x 38,10 mm (H)
25,40 mm (l) x 63,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 7,62 m (L)
31,75 mm (l) x 7,62 m (L)
38,10 mm (l) x 7,62 m (L)
38,10 x 101,60 mm (l x H)
38,10 x 31,75 mm (l x H)
38,10 x 63,50 mm (l x H)
Couleur:
Blanc
Blanc, transparent, Transparent
Jaune, transparent, Clear
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
110 pièces
140 pièces
180 pièces
200 pièces
240 pièces
260 pièces
340 pièces
360 pièces
40 pièces
70 pièces
80 pièces
Code produit. 17851719
Marque: Brady™ 170867
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marquez les fils et les câbles grâce au consommable en vinyle auto-protégé B-427, doté d’une couche de protection transparente. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable et durable.
  • Flexibles : conçues pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles
  • Durables : auto-extinguibles et résistantes à l'abrasion, aux solvants, à l'huile, à la graisse, aux intempéries et aux températures extrêmes
  • Fiables : pourvues d'un adhésif acrylique permanent idéal pour les surfaces lisses, rugueuses, peintes à la poudre et irrégulières
  • Sécurisées : dotées d'une couche auto-protégée, transparente et non imprimable
  • Certifiées : conformes à la norme UL 2238 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sells both UL Recognised B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Blanc, transparent, Transparent
Finition Matte
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyl
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantité 70
Plage de températures (impériale) -94°F to 158°F
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Calibre de fil 1 AWG - 500 MCM
Dimensions (LxW) 38,10 x 101,60 mm (l x H)
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.10 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 38.10 mm
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 101.60 mm
Alternate Part Number M5-33-427