Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,25 po
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 po
1,25 x 0,5 po
1,25 x 1 po
1,5 x 2 po
1,5 x 0,25 po
1,5 x 0,5 po
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1,5 x 1 po
1 x 0,5 in
1 x 0,75 po
1 x 1 in
1 x 1,5 in
1 x 1,75 in
2,2 x 0,5 po
2,5 x 1 po
2,5 x 1,5 po
2,625 x 1 po
3,15 x 1,938 po
3,375 x 1 po
4 x 1,5 po
4 x 1 po
50 pi x 1,5 po
6 x 1,5 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Format:
Continue
Pointe de découpe
Hauteur (métrique):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
missing translation for 'unitSize'
1 rouleau
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
750 pièces
Description
- Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l'identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
- Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
- Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
- Étiquettes conformes à la norme UL
- Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | Clear, White |
| Finition | Matte |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction