Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Code produit. 17878754
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,25 po
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 po
1,25 x 0,5 po
1,25 x 1 po
1,5 x 2 po
1,5 x 0,25 po
1,5 x 0,5 po
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1,5 x 1 po
1 x 0,5 in
1 x 0,75 po
1 x 1 in
1 x 1,5 in
1 x 1,75 in
2,2 x 0,5 po
2,5 x 1 po
2,5 x 1,5 po
2,625 x 1 po
3,15 x 1,938 po
3,375 x 1 po
4 x 1,5 po
4 x 1 po
50 pi x 1,5 po
6 x 1,5 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Format:
Continue
Pointe de découpe
Hauteur (métrique):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Conditionnement:
1 rouleau
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
750 pièces
Code produit. 17878754
Marque: Brady™ 174651
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
  • Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l'identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
  • Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
  • Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
  • Étiquettes conformes à la norme UL
  • Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur Clear, White
Finition Matte
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 250 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 1,75 in
Longueur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) 1.75 in.
Largeur (métrique) 44.45 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1.75 in.
Largeur (métrique) de la zone imprimable 44.45 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 38,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm
Alternate Part Number M7-88-427