Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ auto-scellants
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3,5 x 8 po
35,25 x 16 in
6 x 2 in
6 x 3 in
8 x 3 in
8 x 3,5 in
8 x 6,125 in
9 x 2,5 in
10 x 5 in
10 x 8 in
12 x 6 in
13 x 7 in
15 x 4 in
15 x 8,125 in
18 x 8 in
22 x 4 in
28 x 6 in
32 x 6 in
34 x 8 in
35 x 6 in
4 x 15 in
5 x 10 po
6 x 35 po
8 x 10 po
8 x 15 po
8 x 34 po
11 x 10 po
10 x 20 po
12 x 10 in
14 x 12 in
15 x 20 po
16 x 26 po
16 x 32 po
17 x 12 in
17 x 16 in
20 x 10,125 in
20 x 15 in
22 x 18 in
24 x 14 in
26 x 16 in
26 x 24 in
30 x 24 in
32 x 16 in
35 x 24 in
Packungsgröße:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Beschreibung
- Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
- Le film flexible en Tyvek™ DuPont / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
- Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
- Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
- Ces sachets sont dotés d’une bande adhésive de qualité médicale pour un auto-scellage pratique
- Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
- Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin d’utiliser et de valider une thermoscelleuse
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Self-seal |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Steam Sterilization |
| Comprend | Steam Indicator Dot |
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Non-sterile |
| Sans latex | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur