Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17798357 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
20 in
24 in
30 in
32 in
36 in
40 in
42 in
44 in
Largeur (impériale):
20 in
23 in
24 in
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 17798357
Marque: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB24X36SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ de qualité médicale des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité inclus avec l’expédition
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 23,5 L
Certifications/Conformité Certificat de conformité
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipements et composants pharmaceutiques
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Taux de transmission de vapeur d’humidité Autoclave Bag
Nbre par carton Autoclave Bag
Nb par paquet Autoclave Bag
Conditionnement externe Autoclave Bag
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 250°F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 125°C
Épaisseur (impériale) 8 mil
Dimensions (L x l) Autoclave Bag
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91,4 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Diamètre (impériale) Autoclave Bag
Diamètre (métrique) Autoclave Bag
Type de produit Autoclave Bag