Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave à ouverture latérale en 1073B Tyvek™ auto-scellant avec indicateur de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 in
22 in
24 in
28 in
30 in
Largeur (impériale):
16 in
30 in
36 in
40 in
42 in
48 in
Unit Size:
100 pièces
50 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ de qualité médicale des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Indicateur de vapeur intégré
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Certificats de conformité inclus avec l’expédition
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 206,1 oz. |
| Capacité (métrique) | 6,1 L |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
| Type de bouchon | Auto-scellage |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements et composants pharmaceutiques |
| Comprend | Indicateur de stérilisation à la vapeur |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction