Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Side Open Autoclave Bag with Steam Indicator
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Side Open Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
645.00€ - 1220.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17778337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X14SS |
16 in | 14 in |
1125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17778367
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB30X22SS |
30 in | 22 in |
645.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798377
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB36X24SS |
36 in | 24 in |
1055.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB40X24SS |
40 in | 24 in |
1220.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17768397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB42X30SS |
42 in | 30 in |
1105.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB48X28SS |
48 in | 28 in |
875.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
8 mil |