Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marque:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0709SS
Informations supplémentaires : Poids : 1.36440kg
Code produit. 17717927
  • 1810.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Spécification
Autoclavable
1,6 L
Auto-scellage
Oui
Équipements et composants pharmaceutiques
Tyvek
Oui
Jusqu’à 125°C
9 in
7 in
54 oz.
Certificat de conformité
Blanc
Stérilisation à la vapeur
Indicateur de stérilisation à la vapeur
Non stérile
Jusqu’à 250°F
5,30 mil
22,9 cm
17,8 cm