Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour autoclave en BHD auto-scellants
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30,5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Capacité (métrique):
6,2 L
8,7 L
9,5 L
14 L
15 L
18 L
20 L
24 L
32 L
43 L
55 L
57 L
91 L
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne efficace à 2 plis (chaque pli : 59,7 g/m2)
- Indicateur de stérilisation à la vapeur
- Autoclavable jusqu’à 135°C
- Amélioration significative des procédés par rapport à l’emballage avec du papier Bio-Shield
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 43 L |
| Certifications/Conformité | CoC |
| Type de bouchon | Auto-scellage |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Emballage pour stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement de production pharmaceutique |
| Comprend | Indicateur de vapeur |
| Matériau | Papier |
| Afficher plus |