Learn More
Kartell™ Forceps jaunes à ressort
Click to view available options
Longueur (métrique):
118 mm
253 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Autoclavables
- Jaunes
- Ressort automatique avec extrémités arrondies
- Conçus en POM
Spécification
Spécification
| Nb par paquet | 5/boîte |
| Matériau | POM |
| Longueur (métrique) | 118 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Type | Forceps |
| Description | Forceps jaunes |