Learn More
Selpercatinib, MedChemExpress
Code produit. 16467567
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16467567
Marque: Medchem Express HY114370
MedChemExpress Selpercatinib (LOXO-292) is a potent, selective RET kinase inhibitor with IC50 values of 14.0 nM, 24.1 nM, and 530.7 nM for RET (WT), RET (V804M), and RET (G810R), respectively. Selpercatinib has anticancer activity.
Selpercatinib (LOXO-292) is a potent, selective RET kinase inhibitor with IC50 values of 14.0 nM, 24.1 nM, and 530.7 nM for RET (WT), RET (V804M), and RET (G810R), respectively. Selpercatinib has anticancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Selpercatinib
CAS 2152628-33-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H31N7O3
Quantité 5 mg
Synonyme LOXO-292
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (118.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C2C(C3=CC=C(N4CC(C5)N(CC6=CC=C(OC)N=C6)C5C4)N=C3)=CC(OCC(C)(O)C)=CN2N=C1
Poids moléculaire (g/mol) 525.6
Poids de la formule 525.6
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.