Learn More
Semaglutide, MedChemExpress
Code produit. 16487527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Code produit. 16487527
Marque: Medchem Express HY114118
MedChemExpress Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau Semaglutide
Forme physique Solid
CAS 910463-68-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C187H291N45O59
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (8.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES [Semaglutide]
Poids moléculaire (g/mol) 4113.64
Poids de la formule 4113.64
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.