Learn More
Novus Biologicals™ Semenogelin II 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Cible | Semenogelin II |
| Synonyme | semenogelin IISGIISemenogelin 2, semenogelin-2 |
| Symbole de gène(s) | SEMG2 |