Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de transfert semi-sec (10X)
Click to view available options
Quantité:
1 l
2 L
Conditionnement:
1L
2L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Conditions de stockage | Température ambiante |