Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-Tribromophénol | 118-79-6 | 7500μg/ml |
| 2-Chlorophénol-3,4,5,6-d4 | 93951-73-6 | 7500μg/ml |
| 2-Fluorophénol | 367-12-4 | 7500μg/ml |
| Phénol-d6 | 13127-88-3 | 7500 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Semi-Volatile Acid Surrogate |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 5 ml |
| CAS | 118-79-6, 93951-73-6, 367-12-4, 13127-88-3 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières. |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4,6-Tribromophenol |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Élément | 2,4,6-Tribromophénol |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 5 ml |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Semi-Volatile Acid Surrogate 5 ML
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire