Learn More
R&D Systems™ Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Code produit 18126434 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
État des tissus:
Normal
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit État des tissus Conditionnement
18126434 Normal 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18126434 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP230197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.52€
    213.15€ / 5 pièces
    Économisez 42.37€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
État réglementaire RUO
Espèces Human
État des tissus Normal
Gamme de produits Novus